Process pH combination electrodes
08, pH combination electrode, with sphere membrane, H 6281, 1 - 14, 0...+135 °C, Sklo, KCl 3 mol/l, Ceramic, 12×120 mm, Screw plug head
Katalogové číslo SCOI285110146
Dodavatel: SI Analytics
Přejít na:
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Produktová literatura
Specifikace
- Připojení:Screw plug head
- Ø×D:12×120 mm
- Type:H 6281
- Popis:pH combination electrode, with sphere membrane
- Materiál:Sklo
- Sekvence:08
- Diafragma:Ceramic
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l
- Tepl.:0...+135 °C
- pH:1 - 14