Orders LinkContactUsLinkComponent
Lightlines
Lightlines
982, Lightline with adjustable front lens slit, 100×0,6 mm
Katalogové číslo 631-0048
Lightlines
Katalogové číslo 631-0048
Lightlines
Lightlines
982, Lightline with adjustable front lens slit, 100×0,6 mm
Přejít na:
Price
28 650,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Lightline with adjustable front lens slit, 100×0,6 mm
  • Sekvence:
    982