Orders LinkContactUsLinkComponent
Lightlines
981, Lightline with adjustable front lens slit, 50×1,2 mm
Katalogové číslo 631-0047
Lightlines
Katalogové číslo 631-0047
Lightlines
Lightlines
981, Lightline with adjustable front lens slit, 50×1,2 mm
Přejít na:
Price
26 780,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Lightline with adjustable front lens slit, 50×1,2 mm
  • Sekvence:
    981