Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscopy slides
Microscopy slides
Slide with ground edges, Bílá/průhledná, 76×26 mm
Katalogové číslo BRND474743
Dodavatel:   Brand
Microscopy slides
Katalogové číslo BRND474743
Dodavatel:  Brand
Microscopy slides
Microscopy slides
Slide with ground edges, Bílá/průhledná, 76×26 mm
Přejít na:
Price
7 780,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2.500 KS
Product Details & Documents
Microscopy slides with ground edges to reduce the risk of injury.
Specifikace
  • Barva:
    Bílá/průhledná
  • Popis:
    Slide with ground edges
  • D׊:
    76×26 mm