Mini Coolers
Mini chladič, udrží teplotu na 0 °C během 60 minut, 0,5 až 2,0 ml zkumavky, 12, Červený
479-1241
: Brand
PC, yellow, with clear lid. Maintains temperature of 0 °C for 60 min.
- Durable polycarbonate filled with non-toxic gel
- Mini coolers hold twelve 0,5 to 2,0 ml tubes
Mini chladiče z PC plněného netoxickým gelem jsou navrženy k ochraně široké škály roztoků (enzymy, DNA, RNA, buněčné suspenze). Pomáhají udžovat teploty mrazu na laboratorním stole.
- Určeno pro:0,5 až 2,0 ml zkumavky
- Poč. otvorů:12
- Barva:Červený
- Popis:Mini chladič, udrží teplotu na 0 °C během 60 minut