n-Hexan ≥95.0%, BAKER ANALYZED® HPLC, J.T.Baker®
5037, Glass bottle, 1 L
Dodavatel: Avantor
n-Hexan ≥95.0%, BAKER ANALYZED® HPLC, J.T.Baker®
Katalogové číslo 9304.1000
Dodavatel: Avantor
Číslo CAS: 110-54-3
Přejít na:
Product Details & Documents
for use in High Performance Liquid Chromatography
Synonyma: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- Číslo CAS:110-54-3
- Vzorec:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL číslo:MFCD00009520
- Molecular Weight:86.18
- ADR:3,II
- :Density: 0,659 g/cm³ (20 °C)
- UN:1208
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay (by GC):min. 95 %
- Residue after Evaporation:max. 2 ppm
- Substances Darkened by H2SO4:passes test
- Water (H2O):max. 0,01 %
- Ultraviolet Absorbance,(1.00-cm path vs water; curve smooth throughout stated range with no extraneous impurity peaks).:-
- at 210 nm:max. 0,2
- at 220 nm:max. 0,08
- at 254 nm:max. 0,008
- at 280 nm:max. 0,005
- at 350 nm:max. 0,005
- UV Cut-off, nm:max. 192
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037