Orders LinkContactUsLinkComponent
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
17, DILUT-IT™ concentrate, 7,00, ±0,01, Fosfát, 25 °C, 1
Katalogové číslo 4796.
Dodavatel:   Avantor
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
Katalogové číslo 4796.
Dodavatel:  Avantor
Číslo CAS:  
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
17, DILUT-IT™ concentrate, 7,00, ±0,01, Fosfát, 25 °C, 1
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
962,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
  • Traceable to NIST
Specifikace
Specifikace
  • Typ pH pufru:
    Fosfát
  • Bal.:
    1
  • Referenční teplota:
    25 °C
  • Popis:
    DILUT-IT™ concentrate
  • Sekvence:
    17
  • Přesnost pH:
    ±0,01
  • Hodnota pH:
    7,00
Specifikace