J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
14, DILUT-IT™ concentrate, 4,00, ±0,01, Ftalát, 25 °C, 1
Dodavatel: Avantor
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
Katalogové číslo 4795.
Dodavatel: Avantor
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
- Traceable to NIST
Documents
Specifikace
Specifikace
- Typ pH pufru:Ftalát
- Bal.:1
- Referenční teplota:25 °C
- Popis:DILUT-IT™ concentrate
- Sekvence:14
- Přesnost pH:±0,01
- Hodnota pH:4,00