n-Pentan ≥95%, TECHNICAL
5327, Metal drum, 25 L
Dodavatel: VWR Chemicals
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Pentane
- Číslo CAS:109-66-0
- Vzorec:H₃C(CH₂)₃CH₃
- MDL číslo:MFCD00009498
- Molecular Weight:72.15
- Merck Index:13,07193
- Bod varu:35…36 °C (1013 hPa)
- Bod tání:–130 °C
- Hustota:0,63 g/cm³ (20 °C)
- Bod vzplanutí:–40 °C
- UN:1265
- ADR:3,II
- :Density: 0,63 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:203-692-4
- REACH:01-2119459286-30
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šarže1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101) 225L Metal drum UN (ZPACE8010050) 30L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124125) 5L Aluminium bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK8000430)
Packaging Information
P20_VWRC26192.361_SPEC_EN.pdf P20_VWRC26192.463_SPEC_EN.pdf P20_VWRC26192.554_SPEC_EN.pdf spec_VWRC26192.292 spec_VWRC26192.292
Product specification
More
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Product Literature
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay:Min. 95 %
- Boiling point:35 - 37 °C
Specifikace
- Typ balení:Metal drum
- Bal.:25 L
- Sekvence:5327