Orders LinkContactUsLinkComponent
pH-Fix pH Indicator Test Strips
4, pH-Fix, 100 test strips with colour scale, 0,3-2,3, Classic flat box , 65×10×90 mm, 32,4 g
  662-2343
pH-Fix pH Indicator Test Strips
  662-2343
pH-Fix pH Indicator Test Strips
pH-Fix pH Indicator Test Strips
4, pH-Fix, 100 test strips with colour scale, 0,3-2,3, Classic flat box , 65×10×90 mm, 32,4 g
467,00 Kč
1 * 100 KS
pH-Fix indicator test strips allow fast pH testing directly at the point of interest, and are suitable for untrained users as well as analytical professionals.
  • Žádné příslušenství potřeby - vždy připraven k použití
  • Zářivý barevný graf pro přesné odečty
  • Dlouhá rukojeť pro dostatečné ruční vzorkové vzdálenosti
  • Non krvácení - žádná kontaminace vzorků roztoků
The indicator dyes used for pH-Fix test strips are chemically bound to the test pads to prevent bleeding and, therefore, contamination of the sample. Instructions for use according to IVD Directive 98/79/EC - The instructions for use according to IVD Directive 98/79/EC can be requested by providing the article number and LOT number at the email address [email protected].
 : No hazardous material.
  • pH rozsah:
    0,3-2,3
  • Popis:
    pH-Fix, 100 test strips with colour scale
  • Sekvence:
    4
  • Typ balení:
    Classic flat box , 65×10×90 mm, 32,4 g
  • Cat. No.:
    662-2343
  • Životnost police:
    4 Year(s)