Test fluids for viscometers
E200, 120, 100 mL
Katalogové číslo HAAK082-5043
Dodavatel: HAAKE
Přejít na:
Product Details & Documents
Test and certificated fluids for viscometery - mesurement temperature at 20 °C unless indicated.
: * Measurement temperature 25 °C
Documents
Specifikace
Specifikace
- Bal.:100 mL
- Typ:E200
- Viskozita:120