Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand bases
Stand bases
3,0 kg, 200×315×6 mm
Katalogové číslo BOCH5034
Dodavatel:   BOCHEM
Stand bases
Katalogové číslo BOCH5034
Dodavatel:  BOCHEM
Stand bases
Stand bases
3,0 kg, 200×315×6 mm
Přejít na:
Price
1 280,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Steel, varnished.
  • With M10 threaded hole
  • One adjustable foot
Certifications: DIN 12892
Specifikace
  • Š×H×V:
    200×315×6 mm
  • Hmotnost:
    3,0 kg