Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand bases
2,2 kg, 150×300×6 mm
Katalogové číslo 241-3167
Dodavatel:   BOCHEM
Stand bases
Katalogové číslo 241-3167
Dodavatel:  BOCHEM
Stand bases
Stand bases
2,2 kg, 150×300×6 mm
Přejít na:
Price
1 080,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Steel, varnished.
  • With M10 threaded hole
  • One adjustable foot
Certifications: DIN 12892
Specifikace
  • Š×H×V:
    150×300×6 mm
  • Hmotnost:
    2,2 kg