Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, blunt
Forceps, blunt
Stainless steel forceps, straigt, blunt, 300 mm
Katalogové číslo BOCH1007
Dodavatel:   BOCHEM
Forceps, blunt
Katalogové číslo BOCH1007
Dodavatel:  BOCHEM
Forceps, blunt
Forceps, blunt
Stainless steel forceps, straigt, blunt, 300 mm
Přejít na:
Price
281,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel ¹⁸/₁₀.
Specifikace
  • Popis:
    Stainless steel forceps, straigt, blunt
  • Délka:
    300 mm