Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratory scissors, straight
Laboratory scissors, straight
07, Sharp/blunt, 180 mm
Katalogové číslo 820-4006
Dodavatel:   BOCHEM
Laboratory scissors, straight
Katalogové číslo 820-4006
Dodavatel:  BOCHEM
Laboratory scissors, straight
Laboratory scissors, straight
07, Sharp/blunt, 180 mm
Přejít na:
Price
339,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Straight scissors made of stainless steel.
Upozornení: These scissors are not recommended for autoclaving.
Documents
Specifikace
  • Type:
    Sharp/blunt
  • Délka:
    180 mm
  • Sekvence:
    07