pH-Fix pH Indicator Test Strips
17, pH-Fix, 100 test strips with colour scale, 7,9 - 9,8, Classic flat box , 65×10×90 mm, 32 g
Supplier: MACHEREY-NAGEL
Jump to:
Product Details & Documents
pH-Fix indicator test strips allow fast pH testing directly at the point of interest, and are suitable for untrained users as well as analytical professionals.
- Žádné příslušenství potřeby - vždy připraven k použití
- Zářivý barevný graf pro přesné odečty
- Dlouhá rukojeť pro dostatečné ruční vzorkové vzdálenosti
- Non krvácení - žádná kontaminace vzorků roztoků
The indicator dyes used for pH-Fix test strips are chemically bound to the test pads to prevent bleeding and, therefore, contamination of the sample. Instructions for use according to IVD Directive 98/79/EC - The instructions for use according to IVD Directive 98/79/EC can be requested by providing the article number and LOT number at the email address [email protected].
Caution: No hazardous material.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberDip and Read Tests.pdf
Další podrobnosti o produktu
Specifications
- pH rozsah:7,9 - 9,8
- Popis:pH-Fix, 100 test strips with colour scale
- Sekvence:17
- Typ balení:Classic flat box , 65×10×90 mm, 32 g
- Cat. No.:662-0237
- Životnost police:4 Year(s)