Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide Trays
Slide Trays
01, Slide tray, Bílá, PS, 100×340×17 mm, 10
Katalogové číslo 631-9720
Dodavatel:   DELTALAB
Slide Trays
Katalogové číslo 631-9720
Dodavatel:  DELTALAB
Slide Trays
Slide Trays
01, Slide tray, Bílá, PS, 100×340×17 mm, 10
Přejít na:
Price
165,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stackable slide trays of polystyrene.
Documents
Specifikace
  • Počet sklíček:
    10
  • Barva:
    Bílá
  • Popis:
    Slide tray
  • Materiál:
    PS
  • Sekvence:
    01
  • Š×H×V:
    100×340×17 mm