Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide boxes
Slide boxes
02, Bílá, PS, 50, 200×88×32 mm
Katalogové číslo 631-9711
Dodavatel:   DELTALAB
Slide boxes
Katalogové číslo 631-9711
Dodavatel:  DELTALAB
Slide boxes
Slide boxes
02, Bílá, PS, 50, 200×88×32 mm
Přejít na:
Price
536,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stackable items to gain space on the bench.
  • Translucent lid to see if the box is empty or not
  • No numbering of the slots
Documents
Specifikace
  • Počet sklíček:
    50
  • Barva:
    Bílá
  • Materiál:
    PS
  • Sekvence:
    02
  • Š×H×V:
    200×88×32 mm