Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue processing cassettes, polyacetylene
02, Růžová
Katalogové číslo 631-9642
Dodavatel:   DELTALAB
Tissue processing cassettes, polyacetylene
Katalogové číslo 631-9642
Dodavatel:  DELTALAB
Tissue processing cassettes, polyacetylene
02, Růžová
Přejít na:
Price
3 150,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
These cassettes are made of polyacetyle.
  • With 34 round holes of 2 mm
  • External dimensions: 40×28×6 mm
  • Can be written on
They are resistant to the solvents used in histological processes.
Documents
Specifikace
  • Barva:
    Růžová
  • Sekvence:
    02