Tissue processing cassettes, polyacetylene
01, Zelená
Katalogové číslo 631-9641
Dodavatel: DELTALAB
Přejít na:
Product Details & Documents
These cassettes are made of polyacetyle.
- With 34 round holes of 2 mm
- External dimensions: 40×28×6 mm
- Can be written on
They are resistant to the solvents used in histological processes.
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
- Barva:Zelená
- Sekvence:01