Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
25, 7,00, Zelená, 20 °C, VOLPAK container, 10 L, 10 L
Katalogové číslo 33666-10L-VP
Dodavatel:   Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Katalogové číslo 33666-10L-VP
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
25, 7,00, Zelená, 20 °C, VOLPAK container, 10 L, 10 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
8 690,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 L
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    VOLPAK container
  • Bal.:
    10 L
  • Referenční teplota:
    20 °C
  • Barva:
    Zelená
  • Sekvence:
    25
  • Pk Info:
    10 L
  • Hodnota pH:
    7,00