Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
10, 4,00, Červený, 20 °C, Plastic bottle, 0,5 L, 500 mL
Katalogové číslo 33665-500ML
Dodavatel:   Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Katalogové číslo 33665-500ML
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
10, 4,00, Červený, 20 °C, Plastic bottle, 0,5 L, 500 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 190,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 mL
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    500 mL
  • Referenční teplota:
    20 °C
  • Barva:
    Červený
  • Sekvence:
    10
  • Pk Info:
    0,5 L
  • Hodnota pH:
    4,00
Specifikace