Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
15, 4,00, Červený, 20 °C, VOLPAK container, 10 L, 10 L
  33665-10L-VP
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
  33665-10L-VP
 :  
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
15, 4,00, Červený, 20 °C, VOLPAK container, 10 L, 10 L
 :  
8 670,00 Kč
1 * 10 L
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
  • Typ balení:
    VOLPAK container
  • Bal.:
    10 L
  • Referenční teplota:
    20 °C
  • Barva:
    Červený
  • Sekvence:
    15
  • Pk Info:
    10 L
  • Hodnota pH:
    4,00