Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
12, 10 - 20 °Bé, 0,1, 280 mm
Katalogové číslo 614-0541
Dodavatel:   Amarell
Baumé hydrometers
Katalogové číslo 614-0541
Dodavatel:  Amarell
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
12, 10 - 20 °Bé, 0,1, 280 mm
Přejít na:
Price
783,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
General purpose Baumé hydrometers with or without thermometer.
  • Reference temperature of 15 °C
  • Paper scale with visible print
  • Shot weighted body
Colourless round capillary with red or blue filling.
Specifikace
  • Délka:
    280 mm
  • Sekvence:
    12
  • Dělení:
    0,1
  • Rozsah:
    10 - 20 °Bé