Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers
Density hydrometers
78, Hydrometer, 1,000 - 1,300 g/cm³, 0,005 g/cm³, 280 - 300 mm
Katalogové číslo 614-0125
Dodavatel:   Amarell
Density hydrometers
Katalogové číslo 614-0125
Dodavatel:  Amarell
Density hydrometers
Density hydrometers
78, Hydrometer, 1,000 - 1,300 g/cm³, 0,005 g/cm³, 280 - 300 mm
Přejít na:
Price
509,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
General purpose hydrometers for density areas.
  • Paper scale and shot weighted body
  • Hydrometer accuracy ±1 scale division
  • Thermometer inside the hydrometer body
Used in laboratories and industry.
Specifikace
  • Popis:
    Hydrometer
  • Délka:
    280 - 300 mm
  • Sekvence:
    78
  • Dělení:
    0,005 g/cm³
  • Rozsah:
    1,000 - 1,300 g/cm³