Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer pipettes
Transfer pipettes
20,0 µl, 250 per pack
Katalogové číslo 613-2284
Dodavatel:   witeg Labortechnik
Transfer pipettes
Katalogové číslo 613-2284
Dodavatel:  witeg Labortechnik
Transfer pipettes
Transfer pipettes
20,0 µl, 250 per pack
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 250 KS
Product Details & Documents
Disposable pipettes with neatly cut ends. End-to-end.
Balení: 250 pipettes per cardboard cylinder. Each cylinder includes one short pipetting aid.
Specifikace
  • Balené:
    250 per pack
  • Kapacita:
    20,0 µl