Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bulbs
Dropping bulbs
02, Bulb, silicone, 2 ml, Průsvitná bílá
Katalogové číslo 612-2942
Dodavatel:   DEUTSCH NEUMANN
Dropping bulbs
Katalogové číslo 612-2942
Dodavatel:  DEUTSCH NEUMANN
Dropping bulbs
Dropping bulbs
02, Bulb, silicone, 2 ml, Průsvitná bílá
Přejít na:
Price
1 940,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Latex, silicone or latex/styrene-butadiene.
  • Available in different materials and colours
Specifikace
  • Kapacita:
    2 ml
  • Barva:
    Průsvitná bílá
  • Popis:
    Bulb, silicone
  • Sekvence:
    02