Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bulbs
01, Bulb, natural latex, 1,8 ml, Bezbarvá
Katalogové číslo 612-2941
Dodavatel:   DEUTSCH NEUMANN
Dropping bulbs
Katalogové číslo 612-2941
Dodavatel:  DEUTSCH NEUMANN
Dropping bulbs
Dropping bulbs
01, Bulb, natural latex, 1,8 ml, Bezbarvá
Přejít na:
Price
4 310,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Latex, silicone or latex/styrene-butadiene.
  • Available in different materials and colours
Specifikace
  • Kapacita:
    1,8 ml
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Popis:
    Bulb, natural latex
  • Sekvence:
    01