Pasteur pipettes
01, Pasteur pipette, capillary stem, long, 0,1 ml, 153 mm, +, 25/bag, 1000/carton
Katalogové číslo 612-1730
Dodavatel: Greiner Bio-One
Přejít na:
Product Details & Documents
These PE pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
Specifikace
- Balené:25/bag, 1000/carton
- Sterilní:+
- Kapacita:0,1 ml
- Popis:Pasteur pipette, capillary stem, long
- Délka:153 mm
- Sekvence:01
- Cat. No.:612-1730
- Certifikát ochrany životního prostředí:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact