Jars, with lid
100 mm, 50 mm
Katalogové číslo 525-1362
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
Jars, low form, made of glass, with notch and overlapping cover.
Specifikace
- Ø vněj.:100 mm
- Výška:50 mm