Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids
Bath fluids
18, Kryo 51*, –50...+120 °C, >160 °C, >120 °C, Bezbarvá, 10 l
Katalogové číslo 461-2884
Dodavatel:   LAUDA
Bath fluids
Katalogové číslo 461-2884
Dodavatel:  LAUDA
Číslo CAS:  
Bath fluids
Bath fluids
18, Kryo 51*, –50...+120 °C, >160 °C, >120 °C, Bezbarvá, 10 l
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
24 160,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 L
Product Details & Documents
Allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
  • Simple and safe handling, suitable for long term operation
  • Optimise thermostat life
* Denotes Silicone oil
** Only suitable for closed circuits
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    10 l
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Sekvence:
    18
  • Bod hoření:
    >160 °C
  • Bod vzplanutí:
    >120 °C
  • Teplotní rozsah:
    –50...+120 °C
  • Typ:
    Kryo 51*
Specifikace