Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids
06, Aqua 90, 5...90 °C, − °C, − °C, Bezbarvá, 20 l
  461-2881
 :   LAUDA
Bath fluids
  461-2881
 :  LAUDA
 :  
Bath fluids
Bath fluids
06, Aqua 90, 5...90 °C, − °C, − °C, Bezbarvá, 20 l
 :  
5 170,00 Kč
1 * 20 L
Allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
  • Simple and safe handling, suitable for long term operation
  • Optimise thermostat life
* Denotes Silicone oil
** Only suitable for closed circuits
  • Bal.:
    20 l
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Sekvence:
    06
  • Bod hoření:
    − °C
  • Bod vzplanutí:
    − °C
  • Teplotní rozsah:
    5...90 °C
  • Typ:
    Aqua 90