Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids
13, Kryo 20*, –20...+180 °C, >230 °C, >170 °C, Bezbarvá, 20 l
Katalogové číslo 461-2878
Dodavatel:   LAUDA
Bath fluids
Katalogové číslo 461-2878
Dodavatel:  LAUDA
Číslo CAS:  
Bath fluids
Bath fluids
13, Kryo 20*, –20...+180 °C, >230 °C, >170 °C, Bezbarvá, 20 l
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
55 380,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 20 L
Product Details & Documents
Allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
  • Simple and safe handling, suitable for long term operation
  • Optimise thermostat life
* Denotes Silicone oil
** Only suitable for closed circuits
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    20 l
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Sekvence:
    13
  • Bod hoření:
    >230 °C
  • Bod vzplanutí:
    >170 °C
  • Teplotní rozsah:
    –20...+180 °C
  • Typ:
    Kryo 20*