Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids
Bath fluids
05, Aqua 90, 5...90 °C, − °C, − °C, Bezbarvá, 10 l
Katalogové číslo 461-2870
Dodavatel:   LAUDA
Bath fluids
Katalogové číslo 461-2870
Dodavatel:  LAUDA
Číslo CAS:  
Bath fluids
Bath fluids
05, Aqua 90, 5...90 °C, − °C, − °C, Bezbarvá, 10 l
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
2 710,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 L
Product Details & Documents
Allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
  • Simple and safe handling, suitable for long term operation
  • Optimise thermostat life
* Denotes Silicone oil
** Only suitable for closed circuits
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    10 l
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Sekvence:
    05
  • Bod hoření:
    − °C
  • Bod vzplanutí:
    − °C
  • Teplotní rozsah:
    5...90 °C
  • Typ:
    Aqua 90
Specifikace