Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids
Bath fluids
09, Therm 160, 60...160 °C, >273 °C, >263 °C, Hnědá, 10 l
Katalogové číslo 461-2861
Dodavatel:   LAUDA
Bath fluids
Katalogové číslo 461-2861
Dodavatel:  LAUDA
Číslo CAS:  
Bath fluids
Bath fluids
09, Therm 160, 60...160 °C, >273 °C, >263 °C, Hnědá, 10 l
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
15 970,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 L
Product Details & Documents
Allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
  • Simple and safe handling, suitable for long term operation
  • Optimise thermostat life
* Denotes Silicone oil
** Only suitable for closed circuits
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    10 l
  • Barva:
    Hnědá
  • Sekvence:
    09
  • Bod hoření:
    >273 °C
  • Bod vzplanutí:
    >263 °C
  • Teplotní rozsah:
    60...160 °C
  • Typ:
    Therm 160