Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids
11, Kryo 20*, –20...+180 °C, >230 °C, >170 °C, Bezbarvá, 5 l
  461-2850
 :   LAUDA
Bath fluids
  461-2850
 :  LAUDA
 :  
Bath fluids
Bath fluids
11, Kryo 20*, –20...+180 °C, >230 °C, >170 °C, Bezbarvá, 5 l
 :  
15 410,00 Kč
1 * 5 L
Allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
  • Simple and safe handling, suitable for long term operation
  • Optimise thermostat life
* Denotes Silicone oil
** Only suitable for closed circuits
  • Bal.:
    5 l
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Sekvence:
    11
  • Bod hoření:
    >230 °C
  • Bod vzplanutí:
    >170 °C
  • Teplotní rozsah:
    –20...+180 °C
  • Typ:
    Kryo 20*