Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids, Haake
19, Synth 260, +50...+ 250 °C, 275 °C, 260 °C, 140 cP, Žlutá, 10 L
Katalogové číslo 461-0061
Bath fluids, Haake
Katalogové číslo 461-0061
Dodavatel:  
Číslo CAS:  
Bath fluids, Haake
19, Synth 260, +50...+ 250 °C, 275 °C, 260 °C, 140 cP, Žlutá, 10 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Discontinued
Produkt byl zrušen. Nicméně jsme našli podobné alternativní produkty.
Alternativy
[EN]LIQUID BATH SYNTH 260, TEMP.RNG +40/ 1 * 10 L Katalogové čísloHAKA9990214
Product Details & Documents
These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
  • Silicone oils carry a low risk of inflammation, do not give off unpleasant odours and have a long service life
  • Low corrosive tendency
The oils are not suitable for contact with silicone tubing.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    10 L
  • Barva:
    Žlutá
  • Sekvence:
    19
  • Bod hoření:
    275 °C
  • Bod vzplanutí:
    260 °C
  • Teplotní rozsah:
    +50...+ 250 °C
  • Typ:
    Synth 260
  • Viskozita:
    140 cP
Specifikace