Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids, Haake
Bath fluids, Haake
16, Synth 200, +20...+210 °C, >235 °C, 227 °C, 100 cP, Světle hnědá, 10 L
Katalogové číslo 461-0051
Dodavatel:   THERMO ELECTRON LED
Bath fluids, Haake
Katalogové číslo 461-0051
Dodavatel:  THERMO ELECTRON LED
Číslo CAS:  
Bath fluids, Haake
16, Synth 200, +20...+210 °C, >235 °C, 227 °C, 100 cP, Světle hnědá, 10 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
27 290,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 L
Product Details & Documents
These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
  • Silicone oils carry a low risk of inflammation, do not give off unpleasant odours and have a long service life
  • Low corrosive tendency
The oils are not suitable for contact with silicone tubing.
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    10 L
  • Barva:
    Světle hnědá
  • Sekvence:
    16
  • Bod hoření:
    >235 °C
  • Bod vzplanutí:
    227 °C
  • Teplotní rozsah:
    +20...+210 °C
  • Typ:
    Synth 200
  • Viskozita:
    100 cP
Specifikace