Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids, Haake
Bath fluids, Haake
8, Synth 60, –50...+45 °C, 70 °C, 59 °C, 2 cP, Bezbarvá, 5 L
Katalogové číslo 461-0040
Dodavatel:   THERMO ELECTRON LED
Bath fluids, Haake
Katalogové číslo 461-0040
Dodavatel:  THERMO ELECTRON LED
Číslo CAS:  
Bath fluids, Haake
8, Synth 60, –50...+45 °C, 70 °C, 59 °C, 2 cP, Bezbarvá, 5 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
7 710,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 L
Product Details & Documents
These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
  • Silicone oils carry a low risk of inflammation, do not give off unpleasant odours and have a long service life
  • Low corrosive tendency
The oils are not suitable for contact with silicone tubing.
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    5 L
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Sekvence:
    8
  • Bod hoření:
    70 °C
  • Bod vzplanutí:
    59 °C
  • Teplotní rozsah:
    –50...+45 °C
  • Typ:
    Synth 60
  • Viskozita:
    2 cP
Specifikace