Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids, Haake
11, Sil 100, –75...+75 °C, >100 °C, 57 °C, 3 cP, Bezbarvá, 10 L
Katalogové číslo 461-0011
Dodavatel:   THERMO ELECTRON LED
Bath fluids, Haake
Katalogové číslo 461-0011
Dodavatel:  THERMO ELECTRON LED
Číslo CAS:  
Bath fluids, Haake
11, Sil 100, –75...+75 °C, >100 °C, 57 °C, 3 cP, Bezbarvá, 10 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
30 360,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 L
Product Details & Documents
These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
  • Silicone oils carry a low risk of inflammation, do not give off unpleasant odours and have a long service life
  • Low corrosive tendency
The oils are not suitable for contact with silicone tubing.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    10 L
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Sekvence:
    11
  • Bod hoření:
    >100 °C
  • Bod vzplanutí:
    57 °C
  • Teplotní rozsah:
    –75...+75 °C
  • Typ:
    Sil 100
  • Viskozita:
    3 cP