Orders LinkContactUsLinkComponent
Třepačka orbitální, VXR basic Vibrax®
Třepačka orbitální, VXR basic Vibrax®
Třepačka orbitální VXR basic Vibrax, EU-zástrčka
Katalogové číslo 444-0022
Dodavatel:   IKA
Třepačka orbitální, VXR basic Vibrax®
Katalogové číslo 444-0022
Dodavatel:  IKA
Třepačka orbitální, VXR basic Vibrax®
Třepačka orbitální, VXR basic Vibrax®
Třepačka orbitální VXR basic Vibrax, EU-zástrčka
Price
53 310,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Malá, optoelektronicky řízená třepačka se širokým rozsahem rychlosti. Podpora kruhového třepacího pohybu a pomalé rychlosti.
  • vhodné pro nepřetržitý provoz
  • k dispozici široký sortiment příslušenství
  • může být použita při teplotě 5 až 40 °C (80% relativní vlhkosti), v inkubátoru nebo ve studené místnosti
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21
Informace pro objednávání: Dodáváme bez nástavců, objednejte si, prosím, příslušenství zvlášť.
Specifikace
  • Popis:
    Třepačka orbitální VXR basic Vibrax, EU-zástrčka
  • Hmotnost:
    6,1 kg
  • Cat. No.:
    444-0022
  • Š×H×V:
    157×247×130 mm
  • Oběh:
    4 mm
  • Třepání:
    Orbitální
  • Model:
    VXR basic Vibrax
  • Maximální náplň:
    2 kg
  • Příkon/výkon:
    35/13,2 W
  • Rychlost:
    0 - 2200 min⁻¹
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Vložka pro zkumavky
    Vložka pro zkumavky
    444-2743
    Mikrozkumavky nebo zkumavky, 70x Ø 10 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 5 210,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec na zkumavky
    Nástavec na zkumavky
    444-2302
    až pro 36 zkumavek nebo centrifugačních zkumavek s 16 mm Ø
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 14 060,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec „one hand“ ( 135x130 mm)
    Nástavec „one hand“ ( 135x130 mm)
    444-2301
    Třepající jednotlivé nádoby, 1 - 250 ml, které jsou přidrženy rukou
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 460,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec (410×210 mm)
    Nástavec (410×210 mm)
    444-2303
    Kultivační láhve, Petriho misky
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 9 960,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Držák základní
    Držák základní
    444-2747
    Vložky pro zkumavky
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 5 210,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Vložka pro zkumavky
    Vložka pro zkumavky
    444-2745
    Zkumavky, 32x Ø 16 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 4 000,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Vložka pro zkumavky
    Vložka pro zkumavky
    444-2746
    Zkumavky, 18x Ø 20 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 4 000,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec univerzální
    Nástavec univerzální
    444-2308
    Rychlé a bezpečné upínání, maximálně 2x500ml Erlenmayerovy baňky
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 23 820,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Vložka pro zkumavky
    Vložka pro zkumavky
    444-2744
    Zkumavky, 41x Ø 12 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 5 210,00 Kč