Magnetic stirring bar, PTFE, triangular
02, 25 mm, 14 mm
Katalogové číslo 442-9225
Dodavatel: COWIE
Přejít na:
Product Details & Documents
Magnetic stirring bar which is ideal for dissolving solids and mixing sediments due to the scraper-like action on the base of the container.
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
- Ø:14 mm
- Délka:25 mm
- Sekvence:02