Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue grinders
Tissue grinders
04, Glass vessel only, 15 ml, 155 mm
Katalogové číslo 432-1215
Dodavatel:   DELTALAB
Tissue grinders
Katalogové číslo 432-1215
Dodavatel:  DELTALAB
Tissue grinders
04, Glass vessel only, 15 ml, 155 mm
Přejít na:
Price
5 090,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Clearance between Glass vessel and appropriately sized plunger is approximately 200 µm.
Specifikace
  • Kapacita:
    15 ml
  • Popis:
    Glass vessel only
  • Sekvence:
    04
  • Celková délka:
    155 mm