Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue grinders
03, Glass vessel only, 10 ml, 150 mm
Katalogové číslo 432-1210
Dodavatel:   DELTALAB
Tissue grinders
Katalogové číslo 432-1210
Dodavatel:  DELTALAB
Tissue grinders
03, Glass vessel only, 10 ml, 150 mm
Přejít na:
Price
4 610,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Clearance between Glass vessel and appropriately sized plunger is approximately 200 µm.
Specifikace
  • Kapacita:
    10 ml
  • Popis:
    Glass vessel only
  • Sekvence:
    03
  • Celková délka:
    150 mm