Sample Cups for Analysers
07, For Boehringer ES 300® and ES 600® systems, 2,5 ml, 40 mm, 11 mm
Catalog # 391-5631
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PS, transparent.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Documents
Specifications
- Ø vněj.:11 mm
- Kapacita:2,5 ml
- Popis:For Boehringer ES 300® and ES 600® systems
- Výška:40 mm
- Sekvence:07