Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplates, 96-well
04, U-bottom, clear, sterile, 40 - 280 µl, 96, +, 323 µl
Katalogové číslo 391-3311
Dodavatel:   Greiner Bio-One
Microplates, 96-well
Katalogové číslo 391-3311
Dodavatel:  Greiner Bio-One
Microplates, 96-well
Microplates, 96-well
04, U-bottom, clear, sterile, 40 - 280 µl, 96, +, 323 µl
Přejít na:
Price
2 230,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
PS, without lid. A large number of different 96-well microplates are available in a wide variety of surface treatments with a choice of well profile, and with either solid or µClear® bottom. All plates are free of DNase, RNase and human DNA, and are non-pyrogenic.
Specifikace
  • Poč. jamek:
    96
  • Doporučený pracovní objem:
    40 - 280 µl
  • Sterilní:
    +
  • Popis:
    U-bottom, clear, sterile
  • Sekvence:
    04
  • Celkový objem:
    323 µl