Orders LinkContactUsLinkComponent
Sampler, StickProof
Sampler, StickProof
Sampler, 410 mm, 25 mm, ≤50 ml
Katalogové číslo 312-1176
Dodavatel:   BURKLE
Sampler, StickProof
Katalogové číslo 312-1176
Dodavatel:  BURKLE
Sampler, StickProof
Sampler, StickProof
Sampler, 410 mm, 25 mm, ≤50 ml
Price
13 630,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel sampler for powders. The conical inlet allows for collection of different sample sizes, up to approximately 50 ml. Constructed without edges, grooves or crevices for easy cleaning. The sample is collected directly into the sampling bag which is held in place with the included clamp. StickProof borehole diameter 25 mm; chamber length 120 mm. Sampling bags: 170×120 mm for 400 ml.
  • Especially slender tip can be inserted easily and deeply
  • Electropolished surface
  • Variable sample size up to 50 ml
  • Stainless steel V4A (1.4404)/AISI 316 L
Informace o dodávce: Complete with clamp and 100 sampling bags PE.
Specifikace
  • Ø:
    25 mm
  • Objem:
    ≤50 ml
  • Popis:
    Sampler
  • Délka:
    410 mm
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Kapacita
    Tloušťka
    Dostupnost
    Price
  • 113-5415
    03
    140 ml
    0,05
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS - 271,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Packaging bags with closure (120×170 mm), 400 ml
    Packaging bags with closure (120×170 mm), 400 ml
    113-5414
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS - 420,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Kapacita
    Tloušťka
    Dostupnost
    Price
  • 113-5413
    09
    6500 ml
    0,05
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS - 1 130,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Kapacita
    Tloušťka
    Dostupnost
    Price
  • 113-5412
    07
    2500 ml
    0,05
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS - 755,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Kapacita
    Tloušťka
    Dostupnost
    Price
  • 113-5411
    05
    1000 ml
    0,05
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS - 552,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Kapacita
    Tloušťka
    Dostupnost
    Price
  • BURK2348-0009
    08
    4500 ml
    0,05
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS - 980,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Kapacita
    Tloušťka
    Dostupnost
    Price
  • BURK2348-0002
    02
    80 ml
    0,05
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS - 227,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Kapacita
    Tloušťka
    Dostupnost
    Price
  • BURK2348-0007
    06
    1500 ml
    0,05
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS - 608,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Kapacita
    Tloušťka
    Dostupnost
    Price
  • BURK2348-0004
    04
    300 ml
    0,05
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS - 331,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Kapacita
    Tloušťka
    Dostupnost
    Price
  • BURK2348-0001
    01
    100 ml
    0,05
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS - 239,00 Kč