Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand rods
Stand rods
12 mm, 600 mm
Katalogové číslo 241-7161
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Stand rods
Katalogové číslo 241-7161
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Stand rods
Stand rods
12 mm, 600 mm
Přejít na:
Price
221,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Steel, galvanised.
  • Good chemical resistance
  • Very sturdy
Specifikace
  • Ø:
    12 mm
  • Délka:
    600 mm