Orders LinkContactUsLinkComponent
Squared bossheads
Squared bossheads
02, Hliníková slitina, 12 - 13 × 12 - 13 mm
Katalogové číslo 241-3172
Dodavatel:   BOCHEM
Squared bossheads
Katalogové číslo 241-3172
Dodavatel:  BOCHEM
Squared bossheads
Squared bossheads
02, Hliníková slitina, 12 - 13 × 12 - 13 mm
Přejít na:
Price
548,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Squared bossheads with hexagon socket screws.
  • Made from 18/10 stainless steel or aluminium (laboral)
  • Angle: 90°
Specifikace
  • Materiál:
    Hliníková slitina
  • Sekvence:
    02
  • Pro tyč Ø:
    12 - 13 × 12 - 13 mm