Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue forceps, Adson / Micro-Adson
03, Adson, delicate, Straight, 120 mm
Katalogové číslo 232-2180
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Tissue forceps, Adson / Micro-Adson
Katalogové číslo 232-2180
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Tissue forceps, Adson / Micro-Adson
Tissue forceps, Adson / Micro-Adson
03, Adson, delicate, Straight, 120 mm
Přejít na:
Price
1 520,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Delicate forceps made from stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Straight
  • Popis:
    Adson, delicate
  • Délka:
    120 mm
  • Sekvence:
    03